Learn More
3-Brom-2-Furonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10566704 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10441884 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566704 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67201CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14903-90-3
Summenformel C5H3BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 190.98
MDL-Nummer MFCD00092761
InChI-Schlüssel UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 605479
IUPAC-Name 3-Bromfuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-furoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo
Formelmasse 190.98
Reinheit (%) 97%