Learn More
3-Brom-2-Furonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3629697
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10566704
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC67201CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 14903-90-3
Summenformel C5H3BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 190.98
MDL-Nummer MFCD00092761
InChI-Schlüssel UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 605479
IUPAC-Name 3-Bromfuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-furoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo
Formelmasse 190.98
Reinheit (%) 97%