Learn More
3-Brom-2-Furoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10739025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10739025 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10163464 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10739025 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67202DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58777-57-4
Summenformel C5H2BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.423
MDL-Nummer MFCD11109330
InChI-Schlüssel WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci
PubChem CID 21864576
IUPAC-Name 3-Bromfuran-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-furoyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 209.43
Reinheit (%) 97%