Learn More
3-Brom-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11916481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11916481 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11916481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446040010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-hydroxypyridine
CAS 13466-43-8
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H4BrNO
MDL-Nummer MFCD03411569
Menge 1 g
Synonym 3-bromo-2-hydroxypyridine, 3-bromopyridin-2-ol, 3-bromopyridin-2 1h-one, 3-bromo-2-pyridinol, 3-bromo-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 3-bromo, 2-hydroxy-3-bromopyridine, 3-bromo-2 1h-pyridone, bromopyridone, 3-bromopyridone
InChI-Schlüssel YDUGVOUXNSWQSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CNC1=O
IUPAC-Name 3-Brom-1H-Pyridin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 174.00
PubChem CID 818549
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-2-hydroxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke