Learn More
3-Brom-2-methyl-1-propen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-2-methyl-1-propene |
| CAS | 1458-98-6 |
| Summenformel | C4H7Br |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-bromo-2-methyl-propene, 1-Bromo-2-methyl-2-propene, 2-(Bromomethyl)propene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methyl-3-bromopropene, 2-Methylallyl bromide, 3-Bromo-2-methyl-1-propene, 3-Bromo-2-methyl-1-propylene, 3-Bromo-2-methylpropene, 3-Bromoisobutylene, Methallyl Bromide, Methylallyl Bromide, NSC 617310, beta-Methallyl Bromide, beta-Methylallyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3 |
| SMILES | CC(=C)CBr |
| IUPAC-Name | 3-Brom-2-Methylprop-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135 |
| Formelmasse | 133.9731 |