Learn More
3-Brom-2-methyl-1-propen, TRC
Artikelnummer. 30333325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333325 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6854805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-methyl-1-propene
CAS 1458-98-6
Summenformel C4H7Br
Menge 5 g
Synonym 3-bromo-2-methyl-propene, 1-Bromo-2-methyl-2-propene, 2-(Bromomethyl)propene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methyl-3-bromopropene, 2-Methylallyl bromide, 3-Bromo-2-methyl-1-propene, 3-Bromo-2-methyl-1-propylene, 3-Bromo-2-methylpropene, 3-Bromoisobutylene, Methallyl Bromide, Methylallyl Bromide, NSC 617310, beta-Methallyl Bromide, beta-Methylallyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
SMILES CC(=C)CBr
IUPAC-Name 3-Brom-2-Methylprop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 135
Formelmasse 133.9731