Learn More
3-Brom-2-methylpropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30345780
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30345780 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68562025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Summenformel C4 H7 Br O2
Menge 25 g
Synonym (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(CBr)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Brom-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 167
Formelmasse 165.9629