Learn More
3-Brom-2-nitropyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398886 1 g 1 Gramm
11308896 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19523.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54231-33-3 | C5H3BrN2O2 | 203.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54231-33-3
Summenformel C5H3BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.00
MDL-Nummer MFCD00955614
InChI-Schlüssel WFNISJZUJCKTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-nitro, 3-bromo-2-nitro-pyridine, pubchem4502, pubchem10100, acmc-1ay9l, #, ksc494a7n, 3-bromo-2-nitriopyridine
PubChem CID 594044
IUPAC-Name 3-Brom-2-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=NC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-nitropyridine
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Menge 1 g
Beilstein 1637071
Formelmasse 203
Reinheit (%) ≥98%