Learn More
3-Brom-3-methyl-2-butanon, TRC
Artikelnummer. 30330618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330618 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67847350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-3-methyl-2-butanone
CAS 2648-71-7
Summenformel C5H9OBr
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H9BrO/c1-4(7)5(2,3)6/h1-3H3
SMILES CC(=O)C(C)(C)Br
IUPAC-Name 3-Brom-3-Methylbutan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 165.02
Formelmasse 163.9837