Learn More
3-Brom-3-methyl-2-butanon, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-3-methyl-2-butanone |
| CAS | 2648-71-7 |
| Summenformel | C5H9OBr |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9BrO/c1-4(7)5(2,3)6/h1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)C(C)(C)Br |
| IUPAC-Name | 3-Brom-3-Methylbutan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 165.02 |
| Formelmasse | 163.9837 |