Learn More
3-Brom-4,5-Dimethoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4, 5-dimethoxybenzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 61°C to 63°C |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 5-bromoveratraldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy benzaldehyde, 3,4-dimethoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 3-bromo-4,5-dimethoxy, 5-bromoveratric aldehyde, acmc-209ml7, cambridge id 7187634, 5-bromveratrumaldehyde |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
| Formelmasse | 245.07 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.