Learn More
3-Brom-4-chlorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374116
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374116 1 g 1 Gramm
11384116 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19244.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 42860-10-6 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42860-10-6
Summenformel C7H4BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.46
MDL-Nummer MFCD00079706
InChI-Schlüssel NLEPZGNUPNMRGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-chloro-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-chloro, 4-chloro-3-bromobenzoic acid, pubchem3585, acmc-1cufe, 3-bromo-4-chlorobenzoicacid, ksc235m9l, timtec-bb sbb017622, zerenex e/9071912
PubChem CID 2735544
IUPAC-Name 3-Brom-4-chlorbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 218°C to 222°C
Menge 1 g
Beilstein 2438796
Formelmasse 235.47
Reinheit (%) 97%