Learn More
3-Brom-4-fluor-1H-indazol (> 85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-fluoro-1H-indazole |
| CAS | 885521-60-8 |
| Summenformel | C7H4N2FBr |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4BrFN2/c8-7-6-4(9)2-1-3-5(6)10-11-7/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | Fc1cccc2[nH]nc(Br)c12 |
| IUPAC-Name | 3-Brom-4-Fluor-1H-indazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.02 |
| Formelmasse | 213.9542 |