Learn More
3-Brom-4-formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 85591-99-7 |
| Summenformel | C8 H14 O7 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3?,4-,5?,6?,8-/m1/s1 |
| SMILES | CCO[C@@H]1OC([C@H](O)C(O)C1O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (3R,6R)-6-Ethoxy-3,4,5-triHydroxyoxan-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 222.193 |
| Formelmasse | 222.074 |