Learn More
3-Brom-4-Hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032334
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15496607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33754.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 36953-41-0 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36953-41-0
Summenformel C5H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 173.997
MDL-Nummer MFCD01646107
InChI-Schlüssel JWHZKNRXTDYNJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-pyridinol, 3-bromo-4-hydroxypyridine, 3-bromopyridin-4-ol, 3-bromopyridin-4 1h-one, 4-pyridinol, 3-bromo, pubchem6678, 3-bromopyridine-4-ol, 3-bromo-4-pyridinol #, 4-hydroxy-3-bromopyridine, pyridin-4-ol, 3-bromo
PubChem CID 599549
IUPAC-Name 3-Brom-1H-Pyridin-4-on
SMILES C1=CNC=C(C1=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 225°C to 230°C
Menge 250 mg
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%