Learn More
3-Brom-4-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437137 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15437137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34203.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89167-19-1 | C5H3BrIN | 283.894 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89167-19-1
Summenformel C5H3BrIN
Molekulargewicht (g/mol) 283.894
MDL-Nummer MFCD11110263
InChI-Schlüssel LKDNPXCBLVOBRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-bromo-4-iodo, acmc-209qyv
PubChem CID 52911177
IUPAC-Name 3-Brom-4-Iodpyridin
SMILES C1=CN=CC(=C1I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 283.89
Reinheit (%) 97%