Learn More
3-Bromo-4-Isocyanatothiophen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10041384
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10041384
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC54206DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 937795-88-5
Summenformel C5H2BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 204.041
MDL-Nummer MFCD09879904
InChI-Schlüssel HVJDEHSHJHNENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophen-3-isocyanate, 4-bromothien-3-yl isocyanate
PubChem CID 24229539
IUPAC-Name 3-Brom-4-Isocyanatothiophen
SMILES C1=C(C(=CS1)Br)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-isocyanatothiophene
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.05
Reinheit (%) 95%