Learn More
3-Bromo-4-Isocyanatothiophen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10674385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10674385 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10041384 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674385 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC54206DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 937795-88-5
Summenformel C5H2BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 204.041
MDL-Nummer MFCD09879904
InChI-Schlüssel HVJDEHSHJHNENX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophen-3-isocyanate, 4-bromothien-3-yl isocyanate
PubChem CID 24229539
IUPAC-Name 3-Brom-4-Isocyanatothiophen
SMILES C1=C(C(=CS1)Br)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-isocyanatothiophene
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 204.05
Reinheit (%) 95%