Learn More
3-Brom-4-methoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30343266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343266 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6852355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxybenzoic Acid
CAS 99-58-1
Summenformel C8H7BrO3
Menge 5 g
Synonym 3-Bromoanisic Acid, p-Anisic Acid, 3-Bromo-p-anisic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1Br)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Brom-4-methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 231.04
Formelmasse 229.9579