Learn More
3-Brom-4-Methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Brom-4-Methoxypyridinsäure wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (9.8 g/l).
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
3-Brom-4-Methoxypyridinsäure wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (9.8 g/l).
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-methoxypyridine |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1423610 |
| Synonym | 3-bromo-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-bromo-4-methoxy, pyridine,3-bromo-4-methoxy, pubchem6686, 4-methoxy-3-bromopyridine, acmc-209po0, abbypharma ap-17-5958 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (9.8g/L). |
| Formelmasse | 188.02 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |