Learn More
3-Brom-4-Methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441429 5 g 5 Gramm
15451429 250 mg 250 Milligramm
15431429 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64296.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82257-09-8 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Brom-4-Methoxypyridinsäure wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (9.8 g/l).
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82257-09-8
Summenformel C6H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 188.024
MDL-Nummer MFCD05664024
InChI-Schlüssel DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 642827
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methoxypyridin
SMILES COC1=C(C=NC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxypyridine
Farbe Gelb
Menge 5 g
Beilstein 1423610
Synonym 3-bromo-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-bromo-4-methoxy, pyridine,3-bromo-4-methoxy, pubchem6686, 4-methoxy-3-bromopyridine, acmc-209po0, abbypharma ap-17-5958
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (9.8g/L).
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit