Learn More
3-Brom-4-Methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055659
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15451429
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64296.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 82257-09-8 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Brom-4-Methoxypyridinsäure wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (9.8 g/l).
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82257-09-8
Summenformel C6H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 188.024
MDL-Nummer MFCD05664024
InChI-Schlüssel DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 642827
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methoxypyridin
SMILES COC1=C(C=NC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxypyridine
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Beilstein 1423610
Synonym 3-bromo-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-bromo-4-methoxy, pyridine,3-bromo-4-methoxy, pubchem6686, 4-methoxy-3-bromopyridine, acmc-209po0, abbypharma ap-17-5958
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (9.8g/L).
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit