Learn More
3'-Brom-4'-methylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30342609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342609 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6882802.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Bromo-4'-methylacetophenone
CAS 40180-80-1
Summenformel C9H9BrO
Menge 2.5 g
Synonym 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone, 3-Bromo-4-methylacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
SMILES BrC1=C(C)C=CC(C(C)=O)=C1
IUPAC-Name 1-(3-Brom-4-methylphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 213.07
Formelmasse 211.98