Learn More
3-Brom-4-Methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452110
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452110 1 g 1 Gramm
15443827 250 mg 250 Milligramm
11462110 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452110 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28689.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60710-39-6 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60710-39-6
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.036
MDL-Nummer MFCD08273793
InChI-Schlüssel GMZKNRDHSHYMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-p-cresol, 2-bromo-4-hydroxytoluene, phenol, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenol, 3-brom-p-kresol, acmc-209mlm, 3-bromo-4-methyl phenol, phenol,3-bromo-4-methyl, 3-bromanyl-4-methyl-phenol, ksc494c1p
PubChem CID 10307913
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methylphenol
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 98%