Learn More
3-Brom-4-methylpyridin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593280 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10433745
Marke: Thermo Scientific Acros 392320010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3430-22-6 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3430-22-6
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.02
MDL-Nummer MFCD00082592
InChI-Schlüssel GSQZOLXWFQQJHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-picoline, 4-methyl-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-pyridine, 3-brom-4-methylpyridin, zlchem 494, pubchem3994, 3-bromo4-methylpyridine, 3-bromo-4-methylpyridin
PubChem CID 817630
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methylpyridin
SMILES CC1=C(C=NC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methylpyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5490g/mL
Siedepunkt 76.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5600 to 1.5620
Menge 1 g
Relative Dichte 1.549
Formelmasse 172.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-methylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.