Learn More
3-Brom-4-Nitroindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430199 250 mg 250 Milligramm
15410199 1 g 1 Gramm
15420199 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63478.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126807-08-7 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126807-08-7
Summenformel C8H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.044
InChI-Schlüssel VYQRPDVMVMLVHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitroindole, 1h-indole,3-bromo-4-nitro, acmc-20dlf4, 1h-indole, 3-bromo-4-nitro
PubChem CID 14707933
IUPAC-Name 3-Brom-4-nitro-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-nitroindole
Menge 250 mg
Formelmasse 241.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest