missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-4-nitropyridin-N-oxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11328896
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11328896

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19524.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
3-Brom-4-nitropyridin-N-oxid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Sparsam löslich in Wasser (0.92 g/l bei 25 °C).

Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1678-49-5
Summenformel C5H3BrN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.994
MDL-Nummer MFCD00085925
InChI-Schlüssel YZQMKADIENBVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitropyridine n-oxide, 3-bromo-4-nitropyridine 1-oxide, 3-bromo-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 3-bromo-4-nitro-, 1-oxide, 3-bromo-4-nitropyridine-n-oxide, 3-bromo-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium, 3-bromo-4-nitropyridin-1-ol, acmc-1bxbw, 3-bromo-4-nitropyridine oxide, 3-bromo-4-nitropyridin-n-oxide
PubChem CID 548521
IUPAC-Name 3-Brom-4-Nitro-1-Oxidopyridin-1-ium
SMILES C1=C[N+](=CC(=C1[N+](=O)[O-])Br)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-nitropyridine N-oxide
Schmelzpunkt 152°C to 154°C
Menge 5 g
Beilstein 150822
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (0.92g/L at 25°C).
Formelmasse 219
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt