Learn More
3-Bromo-4-Chlorpropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10587824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10587824 1 g Glasflasche 1 Gramm
10386684 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587824 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398080010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70201-43-3 | C6H4BrNO | 186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70201-43-3
Summenformel C6H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 186
InChI-Schlüssel NOBDKWLIAQKADB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoisonicotinaldehyde, 3-bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-bromopyridine-4-carboxaldehyde, 3-bromo-4-formylpyridine, 3-bromo-4-pyridinecarbaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridincarbaldehyde, bromoisonicotinaldehyde, pubchem5063, acmc-1blzq
PubChem CID 2762997
IUPAC-Name 3-Bromopyridin-4-Carbaldehyd
SMILES C1=CN=CC(=C1C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
Schmelzpunkt 80°C to 83°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.