Learn More
3-Brom-4-pyridincarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30343963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343963 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343963 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6888251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS 70201-43-3
Summenformel C6H4BrNO
Menge 1 g
Synonym 3-Bromo-4-formylpyridine, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carbaldehyde, 5-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
SMILES Brc1cnccc1C=O
IUPAC-Name 3-Bromopyridin-4-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 186.01
Formelmasse 184.9476