Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid |
| CAS | 13959-02-9 |
| Schmelzpunkt | 241°C to 244°C |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C6H4BrNO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00040944 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-bromoisonicotinic acid, 3-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 5-bromoisonicotinic acid, pubchem13576, 3-bromo isonicotinic acid, acmc-1cef2, ksc174i2l, 3-bromo-4-pyridine carboxylic acid |
| InChI-Schlüssel | AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.