Learn More
3-Bromo-4H-chromen-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10631873 1 g 1 Gramm
10260215 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10631873 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01262DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 49619-82-1
Summenformel C9H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.041
MDL-Nummer MFCD00017337
InChI-Schlüssel IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
PubChem CID 521256
IUPAC-Name 3-Bromohromen-4-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4H-chromen-4-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 225.04
Reinheit (%) 97%