Learn More
3-Brom-5-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10716915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10716915 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10547664 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10716915 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67174DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 39741-46-3
Summenformel C6H6BrCl2N
Molekulargewicht (g/mol) 242.925
MDL-Nummer MFCD09260933
InChI-Schlüssel CJAUTVHMRSAZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hcl, pyridine, 3-bromo-5-chloromethyl-, hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hcl salt, ksc776i7t, 5-bromo-3-chloromethyl pyridine, chloride, 3-bromo-5-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridinehydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl-pyridine hydrochloride, 3-bromo-5-chloromethyl pyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 12515069
IUPAC-Name 3-Brom-5-(chlormethyl)-pyridin;Hydrochlorid
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 242.93
Reinheit (%) 95%