Learn More
3-Brom-5-cyanopyridin, TRC
Artikelnummer. 30340103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340103 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6827501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-cyanopyridine
CAS 35590-37-5
Summenformel C6 H3 Br N2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-6-1-5(2-8)3-9-4-6/h1,3-4H
SMILES Brc1cncc(c1)C#N
IUPAC-Name 5-Brompyridin-3-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 183.01
Formelmasse 181.948