Learn More
3'-Bromo-5'-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479408 5 g 5 Gramm
15489408 250 mg 250 Milligramm
15469408 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62977.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 105515-20-6 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105515-20-6
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.04
MDL-Nummer MFCD11847746
InChI-Schlüssel MZDXPUDHZBCYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 3'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromo-5-fluoroacetophenone, pubchem22227, 1-3-bromo-5-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 13730359
IUPAC-Name 1-(3-Brom-5-Fluorphenyl)ehanon
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Specifica
Chemischer Name oder Material 3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Menge 5 g
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.