Learn More
3-Brom-5-fluorbenzonitril, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15555266 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15555266 1 g 1 Gramm
15565266 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15555266 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 179898-34-1
Summenformel C7H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
MDL-Nummer MFCD04038227
InChI-Schlüssel IADLVSLZPQYXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-5-fluorobromobenzene, 3-bromo 5-fluorobenzonitrile, 3-bromo-5-fluoro-benzonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem3220, acmc-209yem, 3-fluoro-5-bromobenzonitile
PubChem CID 2783330
IUPAC-Name 3-Brom-5-fluorbenzonitril
SMILES FC1=CC(Br)=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 43.0°C to 46.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.