Learn More
3-Brom-5-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10761120 1 g Glasflasche 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10761120
Marke: Thermo Scientific Acros 429900010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-hydroxypyridine
CAS 74115-13-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 168.0°C to 169.5°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H4BrNO
MDL-Nummer MFCD00661305
Menge 1 g
Synonym 3-bromo-5-hydroxypyridine, 5-bromo-3-pyridinol, 5-bromo-3-hydroxypyridine, 5-bromo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 5-bromo, 3-bromo-5-pyridinol, 3-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromo-3-hydroxy-pyridine, pyridine, 3-ol-5-bromo, 5-bromopyrid-3-ol
InChI-Schlüssel VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CN=CC(Br)=C1
IUPAC-Name 5-Promopyridin-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 174.00
PubChem CID 599529
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-hydroxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.