Learn More
3-Brom-5-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471019
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15471019
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64007.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 233770-01-9 | C5H3BrIN | 283.894 g/mol
Reactant in the synthesis chiral 4, 4?-Bipyridines. 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine is prepared from 3-Bromo-5-iodopyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel bei der Synthese chiraler 4,4′-Bipyridine. 3-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin wird aus 3-Brom-5-iodopyridin hergestellt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Alkalimetallen und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 233770-01-9
Summenformel C5H3BrIN
Molekulargewicht (g/mol) 283.894
MDL-Nummer MFCD03086019
InChI-Schlüssel AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 820409
IUPAC-Name 3-Brom-5-Iodpyridin
SMILES C1=C(C=NC=C1I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-iodopyridine
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 108478
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 3-bromo-5-iodo-pyridine, 5-bromo-3-iodopyridine, pyridine, 3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodpyridine, 3-iodo-5-bromopyridine, pubchem8080, acmc-1cdm9, pyridine,3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodopyridine, abbypharma ap-13-5787
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 283.89
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest