Learn More
3-Brom-5-nitrobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30341438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341438 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6838055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
CAS 630125-49-4
Summenformel C7H3BrF3NO2
Menge 5 g
Synonym 1-Bromo-3-Nitro-5-(Trifluoromethyl)benzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-Brom-3-nitro-5-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 270
Formelmasse 268.9299