Learn More
3-Brom-5-(pentafluorthio)-Benzylbromid, 97 %
Artikelnummer. 15488865
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488865 250 mg 250 Milligramm
15417237 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488865 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34296.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1240257-14-0
Summenformel C7H5Br2F5S
Molekulargewicht (g/mol) 375.977
MDL-Nummer MFCD16652484
InChI-Schlüssel PSRNYAZILJJJGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-pentafluorosulfur benzyl bromide, 3-bromo-5-pentafluorothio benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzene
PubChem CID 66523602
IUPAC-Name [3-brom-5-(brommethyl)phenyl]-pentafluor-$l^{6}-sulfan
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Br)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 375.98
Reinheit (%) 97%