Learn More
3'-Brom-5'-(Trifluoromethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497915 250 mg 250 Milligramm
15444507 1 g 1 Gramm
15454507 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31854.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154259-25-3
Summenformel C9H6BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 267.045
MDL-Nummer MFCD11847339
InChI-Schlüssel BVCLQCAMSFVBFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromo-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl-phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 21852668
IUPAC-Name 1-[3-Brom-5-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Schmelzpunkt <25°C
Brechungsindex 1.5045
Menge 250 mg
Formelmasse 267.04
Reinheit (%) 97%