Learn More
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin (3-Amino-5-brombenzotrifluorid), Mikromol™
Beschreibung
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin (3-Amino-5-brombenzotrifluorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 54962-75-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H5 Br F3 N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin |
| Mehr anzeigen |