Learn More
3-Bromo-6-Chloroimidazo[1,2-a]Pyridin-2-Carboxylsäurehydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate |
| Schmelzpunkt | 216°C to 219°C (decomposition) |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 275.49 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 95% |