Learn More
3-Brom-6-cyanimidazo-[1,2-a]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497517 1 g 1 Gramm
15407527 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35421.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 885950-21-0 | C8H4BrN3 | 222.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885950-21-0
Summenformel C8H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 222.05
MDL-Nummer MFCD06659617
InChI-Schlüssel UOQHWNPVNXSDDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 3-bromo-6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764571
IUPAC-Name 3-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonitril
SMILES BrC1=CN=C2C=CC(=CN12)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 207°C to 209°C
Menge 1 g
Formelmasse 222.05
Reinheit (%) 95%