Learn More
R&D Systems™ 3-Bromo-7-nitroindazole
Artikelnummer. 30001449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001449 10 mg 10 Milligramm
18025872 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001449 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0735/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective nNOS inhibitor
Potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase; more potent than 7-nitroindazole (Cat. No. 0602).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74209-34-0
Summenformel C7H4BrN3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-7-nitroindazole
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 242.03
Reinheit >98%
Molekulargewicht 242.03