Learn More
3-Brom-9-phenylcarbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431319 100 g 100 Gramm
15411319 5 g 5 Gramm
15421319 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64212.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1153-85-1 | C18H12BrN | 322.21 g/mol
Used in manufacturing of OLED materials. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von OLED-Materialien verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1153-85-1
Summenformel C18H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 322.21
MDL-Nummer MFCD11977305
InChI-Schlüssel KUBSCXXKQGDPPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-9-phenyl-9h-carbazole, 3-bromo-n-phenylcarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo-9-phenyl, 3-bromo-9-phenyl-carbazole, ksc493s2d, 3-bromanyl-9-phenyl-carbazole, 3-bromo-9-phenyl-9,9a-dihydro-4ah-carbazole
PubChem CID 18942624
IUPAC-Name 3-Brom-9-Phenylcarbazol
SMILES BrC1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-9-phenylcarbazole
Schmelzpunkt 97°C to 98°C
Menge 100 g
Beilstein 1315492
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 322.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest