Learn More
3-Brom-9H-carbazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632275
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10632275 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10314292 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10502662 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10632275
Marke: Thermo Scientific Maybridge JFD01173DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-95-6
Summenformel C12H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 246.107
InChI-Schlüssel LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
PubChem CID 252446
IUPAC-Name 3-Brom-9H-Carbazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-9H-carbazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 246.11
Reinheit (%) 97%