Learn More
3-Brom-9H-carbazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510003
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10314292 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10502662 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10632275 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10314292
Marke: Thermo Scientific Maybridge JFD01173CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-95-6
Summenformel C12H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 246.107
InChI-Schlüssel LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
PubChem CID 252446
IUPAC-Name 3-Brom-9H-Carbazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-9H-carbazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 246.11
Reinheit (%) 97%