Learn More
-Bromo-N,N-Dimethylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364016 5 g 5 Gramm
11374016 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17279.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16518-62-0 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
3-Bromo-N,N-dimethylaniline is involved in fluorination using metal fluoride in the presence of 2-(di-1-adamantylphosphino)-3,6-dimethoxy-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl (AdBrettPhos)-based Pd precatalyst, used to prepare 3-fluoro-N,N- dimethylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-N, N-Dimethylanilin ist an der Fluorierung mit Metallfluorid in Gegenwart von 2-(di-1-adamantylphosphin)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-tri-i-propyl-1,1′-biphenyl (AdBrettPhos)-basierter Pd-Vorkatalysator, der zur Herstellung von 3-fluor-N, N- Dimethylanilin verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16518-62-0
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.08
MDL-Nummer MFCD00045020
InChI-Schlüssel USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-bromo-n,n-dimethyl, 3-bromophenyl dimethylamine, n,n-dimethyl 3-bromoaniline, 3-bromo-n,n-dimethylbenzenamine, n,n-dimethyl-3-bromoaniline, m-bromodimethyl aniline, 3-bromo-dimethylaniline, m-bromodimethylaniline, pubchem3760, acmc-1c80w
PubChem CID 140102
IUPAC-Name 3-bromo-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
Schmelzpunkt 11°C
Dichte 1.365
Siedepunkt 126°C (14 mmHg)
Brechungsindex 1.6015
Menge 5 g
Beilstein 2079908
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol.
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 97%