Learn More
3-Brom-o-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412608
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11412608 5 g 5 Gramm
11422608 25 g 25 Gramm
11432608 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11412608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15889.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 576-23-8 | C8H9Br | 185.06 g/mol
3-Bromo-o-xylene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromo-o-Xylol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-23-8
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
MDL-Nummer MFCD00000069
InChI-Schlüssel WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-o-xylene, 3-bromo-1,2-dimethylbenzene, 2,3-dimethylbromobenzene, 2,3-dimethyl bromobenzene, benzene, bromodimethyl, 1-bromo-2,3-dimethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2,3-dimethyl, bromoxilene, xylylbromid, bromo-o-xylene
PubChem CID 68472
IUPAC-Name 1-Brom-2,3-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-o-xylene
Dichte 1.365
Siedepunkt 212°C to 214°C
Menge 5 g
Brechungsindex 1.56
Beilstein 2077312
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) 99%