Learn More
3-Bromacetylpyridin, Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30334497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334497 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334497 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6791105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide
CAS 17694-68-7
Summenformel C7 H6 Br N O . Br H
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrNO.BrH/c8-4-7(10)6-2-1-3-9-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Br.BrCC(=O)c1cccnc1
IUPAC-Name 2-Brom-1-Pyridin-3-ylethanon;hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 280.94
Formelmasse 278.8894